Przejdź do
P7331
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
synthetic, ~99%
Synonim(y):
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1,2-dimyristoyl, L-β,γ-Dimyristoyl-α-lecithin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H72NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
677.93
EC Number:
242-085-9
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3921768
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1
InChI key
CITHEXJVPOWHKC-UUWRZZSWSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)