T7 Phage Promoter Primer Set to jednoniciowy oligonukleotyd z końcami 5′-hydroksylowymi i 3′-hydroksylowymi oraz wyborem czterech fluorescencyjnych etykiet do stosowania w protokołach reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Funkcjonalnie przetestowany do użytku w automatycznym sekwencjonowaniu z detekcją fluorescencji.
Packaging
Pakowane w bursztynowe tuby chroniące przed światłem.
Analysis Note
Tested for purity with HPLC, PAGE, and OD.
Other Notes
Set of four vials of primer, each individually labeled at the 5′-end with: FAM: (5[6]-carboxyfluorescein) JOE: (6-carboxy-4′,5′-dichloro-2′,7′-dimethoxyfluorescein) ROX: (5[6]-carboxy-X-rhodamine), and TAMRA: (5[6]-carboxytetramethylrhodamine. Supplied as solutions, 50 μl each, in tris-EDTA buffer, pH 7.5, at 1 picomole/μl
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)