Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41161502
eCl@ss:
32130206
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37861-0000
color
none
General description
The plate reader has a clear deck for resting plates and a large, clear, adjustable mirror for viewing their underside. This tool allows safe examination of the bottom of the plates without risking spills on the face and eyes. It is ideal for Hemagglutination, Hemagglutination Inhibition, Hemolysis and Agglutination testing. Other applications include counting of bacterial cell cultures for colony or plaque growth. Mirror magnification is 3X actual plate size. Polypropylene with an acrylic deck.
Features and Benefits
- Easy, magnified viewing; hands-free
- For microplates, view color changes and locate cells for further analysis
- For petri dishes, view cell growth and take advantage of hands-free design to make notes and isolate cell colonies
- Ideal for evaluating monolayer cell growth
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mirror magnification 3X actual plate size | description 40 of each size | description w/o faucet, inside dimensions L × W × H 41 cm × 51 cm × 7.6 cm | description Holds 28 x pipettes |
| packaging pack of 1 ea | packaging box of 3 bags | packaging - | packaging pack of 1 ea |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility - | sterility - |
| color none | color - | color - | color - |
| manufacturer/tradename Bel-Art F37861-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art H37847-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art | manufacturer/tradename Bel-Art F18955-0000 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?