Przejdź do
P7630
1,4-Diaminobutane
~98%
Synonim(y):
1,4-Butanediamine, Putrescine, Tetramethylenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
EC Number:
203-782-3
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605282
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98%
expl. lim.
9.08 %
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
InChI key
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)