Przejdź do
P7643
PIPES dipotassium salt
≥99% (titration)
Synonim(y):
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid dipotassium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) dipotassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16K2N2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
concentration
0.1 M
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2K/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BJQYFCAMUXGZFN-UHFFFAOYSA-L
General description
PIPES (1,4-Piperazinediethanesulfonic acid) is a zwitterionic buffer. It is a stable buffer and is used majorly in fixation solutions. PIPES is inert towards enzymatic and non-enzymatic reactions. However, it generates artefacts in transmission electron microscope imaging.
Application
PIPES (1,4-Piperazinediethanesulfonic acid) dipotassium salt has been used as buffer for fluorescence polarization microscopy studies of kinesin-microtubule binding. It is suitable for use as a component of PHEM buffer ([K-PIPES], HEPES, EGTA, and MgSO4) used during rinsing and blocking steps in immunofluorescence imaging of HeLa cells. It is also suitable for use as buffer for purification of tubulin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99C979F1P3768137259
description
≥99% (titration)
description
-
description
≥99% (titration)
description
EMPROVE® EVOLVE
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99% (titration)
assay
-
concentration
0.1 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
-
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIPES dipotassium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)