Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-637-7
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160702
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
specific activity
~1,500 units/mg protein
composition
Protein, ~90%
pI
8.8 (isoenzyme)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Hydrolyzes the β-ester bond of zwitterionic glycerophospholipids. Preferred substrates are phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, and their plasmalogen analogues. Phosphatidylinositol and phosphatidylserine are also hydrolyzed. Aggressively attacks phospholipids in membranes of intact cells.
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of soybean L-α-phosphatidylcholine to L-α-lysophosphatidylcholine and a fatty acid per min at pH 8.9 at 25 °C.
The toxic phospholipase A2 from Naja mossambica mossambica.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?