Przejdź do
P7799
Pipette Pump™ II
red
Synonim(y):
pipette filler, thumb wheel pipette pump, 379111025, F37911-1025, liquid transfer hand tool, liquid transfer tool
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37911-1025
Volume:
25 mL
Material:
plastic , silicone
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic , silicone
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1025
volume
25 mL
color
red
compatibility
for pipettes up to 25 mL
General description
For safe and accurate pipetting with one-handed operation. Rotation of the thumb wheel provides precise control of filling or dispensing. Rapid emptying is possible by pressing the plunger or the quick release bar (not available on the 0.2 mL pump). Color coded for easy identification.
Legal Information
Pipette Pump is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8049P7924BAF378970000
description
red
description
blue
description
green
description
capacity 2 mL, blue
volume
25 mL
volume
2 mL
volume
10 mL
volume
-
material
silicone , plastic
material
silicone , plastic
material
plastic , silicone
material
blue
color
red
color
blue
color
green
color
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for pipettes up to 25 mL
compatibility
for use with pipettes up to 2 mL
compatibility
for use with pipettes up to 10 mL
compatibility
-
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1025
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1002
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1010
manufacturer/tradename
Bel-Art F37897-0000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Pump™ II
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)