The product has a water solubility of 50 mg/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 510,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
510,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (enzymatic)
form
powder
impurities
<0.05 mol % glucose-6-phosphate
color
light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Na: 18.8-21.5% (dry basis)
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H13O10P.3Na/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3/t2-,3-,4+,5-;;;/m1.../s1
InChI key
CBQSOSFCUWVWAQ-CXKLNRRHSA-K
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥97% (enzymatic) | description ≥95% anhydrous basis | description A pentavalent antimony compound that irreversibly inhibits protein tyrosine phosphatase (PTPase) activity, including Src homology PTPase-1 (SHP-1) (99% inhibition at ~11 µM) by forming a stable complex. |
| assay ≥97% (enzymatic) | assay ≥95% anhydrous basis | assay ≥90% dry basis (≥30% Sb content, titration) |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (inorganic) | biological source - |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 1 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Phosphogluconic acid trisodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solubility of 6-Phosphogluconic acid trisodium salt, with CAS number 53411-70-4? Additionally, is this compound water-soluble?