Przejdź do
P7936
Phosphocreatine disodium salt hydrate
≥97%
Synonim(y):
Creatine phosphate disodium salt, N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-methylglycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H8N3O5PNa2 · x H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.08 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-074-6
MDL number:
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phosphocreatine disodium salt hydrate, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
impurities
≤0.02% free creatine
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
Application
Phosphocreatine disodium salt hydrate has been used:
  • as a component: of Xenopus buffer (XB) buffer to remove the membrane-bound proteins
  • of M5+ buffer to perform polarized total internal reflection fluorescence (polTIRF) experiments
  • of ATP regenerating system for 7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl phospholipid(NBD-PL) translocation assay
Biochem/physiol Actions
Phosphocreatine is widely known for its quickest form of regeneration using enzyme creatine kinase. It functions as a temporal energy buffer. Phosphocreatine is present in muscle tissues and plays a major role in maintaining energy homeostasis in muscle cells.
Phosphocreatine disodium salt hydrate is useful to study nasopharyngeal carcinoma cells and induced temporary cardiac arrest. It also evaluate the effects of adenosine A(2A) receptor modulation in the nucleus accumbens on cocaine seeking in rats.
Phosphocreatine, a high-energy phosphate reservoir in vertebrate and some invertebrate muscles, provides phosphate for ADP-ATP conversion.
Preparation Note
Prepared enzymatically
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1937237911C3755
description
≥97%
description
≥95% (enzymatic)
description
A high-energy phosphate compound. Transfer of phosphate group from creatine phosphate to ADP and from ATP to creatine form the basis of the creatine-creatine phosphate energy shuttle.
description
Type I, salt-free, lyophilized powder, ≥150 units/mg protein
form
powder
form
powder
form
solid
form
salt-free, lyophilized powder
assay
≥97%
assay
≥95% (enzymatic)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
0.25 M glycyl-glycine, pH 7.4: soluble 5.0 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
impurities
≤0.02% free creatine
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How to calulate the concentration(M) of this product? Because the Linear Formula is 4H8N3O5PNa2 · x H2O, it could not be calculted real molecular weight.
    1 answer
    1. The exact molar mass of this product is lot-specific but can be estimated using the reported water content determined by Karl Fischer analysis. The specification for water content is set between 22% and 28% as a weight percentage. For detailed assistance with determining degrees of hydration from reported water content, local Technical Service should be contacted directly.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Va bene come Fosfocreatina?
    1 answer
    1. The sodium form of phosphocreatine, in equimolar quantities, is comparable to the free form in biological activity. The sodium form demonstrates a higher solubility rate in water. Certain applications may require a specific form, which would have to be determined by the end user.