Przejdź do
P8477
Picotamide
Synonim(y):
4-Methoxy-N,N′-bis(3-pyridinylmethyl)-1,3-benzenedicarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
848,00 zł
720,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.41
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
251-245-7
MDL number:
720,80 zł
Cena katalogowa848,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
COc1ccc(cc1C(=O)NCc2cccnc2)C(=O)NCc3cccnc3
InChI
1S/C21H20N4O3/c1-28-19-7-6-17(20(26)24-13-15-4-2-8-22-11-15)10-18(19)21(27)25-14-16-5-3-9-23-12-16/h2-12H,13-14H2,1H3,(H,24,26)(H,25,27)
InChI key
KYWCWBXGRWWINE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
Biochem/physiol Actions
Eicosenoid receptor antagonist; a thromboxane A2 antagonist; antiplatelet agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1645000P1645005
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98%
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)