Przejdź do
P8489
Protopine hydrochloride
≥98%, solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
1691,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19NO5·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
228-196-5
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
1691,50 zł
Cena katalogowa1990,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN1CCc2cc3OCOc3cc2C(=O)Cc4ccc5OCOc5c4C1
InChI
1S/C20H19NO5.ClH/c1-21-5-4-13-7-18-19(25-10-24-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)26-11-23-17;/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3;1H
InChI key
NWNVDSJZGYDVQW-UHFFFAOYSA-N
General description
Protopine is a celandine alkaloid and a bioactive compound associated with the plant families including fumariaceae, berberidaceae and papaveraceae. It is metabolized by demethylenation in the presence of the cytochrome enzymes cytochrome P450 family 2 subfamily d polypeptide 1 (CYP2D1) and cytochrome P450 family 2 subfamily c polypeptide 11 (CYP2C11).
Application
Protopine hydrochloride may be used in the calibration curve preparation for the quantification of alkaloids from Fumaria capreolata using liquid chromatography coupled to diode array detection and electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-DAD-MS) and tandem mass spectrometry(MS/MS). It may also be used as an alkaloid in cytotoxicity and permeability studies carcinogenic cell lines.
Biochem/physiol Actions
Protopine possesses anti-parasitic, antimicrobial and anti-inflammatory property. It mediates mitotic arrest by favoring tubulin polymerization. Protopine elicits anti-invasive effects in breast cancer tumor progression.. It also provides protection against oxidative stress-induced cell death.
Protopine hydrochloride is a Ca2+ channel blocker and antiplatelet agent.
Disclaimer
Protect from light.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89546Y0001528P1675
Protopine phyproof® Reference Substance
PHL89546
Protopine
Picrotoxinin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001528
Picrotoxinin
description
≥98%, solid
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
powder
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)