Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 566,00 zł |
Informacje o tej pozycji
566,00 zł
assay
≥99% (titration)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 10/150 g/mL, clear
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for plant cell culture | description ReagentPlus®, ≥99.0% | description BioUltra, ≥99.0% (AT) | description BioUltra, ≥99.0% (AT) |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| solubility H2O: 10/150 g/mL, clear | solubility water: soluble | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?