Przejdź do
P8629
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol
≥98.00% (TLC), Inactive progestrone metabolite, powder
Synonim(y):
3α,17α,20α-Trihydroxy-5β-pregnane, Pregnanetriol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
214-148-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2619975
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
powder
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol,
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)[C@H](C)O)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
SCPADBBISMMJAW-UHHUKTEYSA-N
General description
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol (pregnanetriol) is a urinary steroid metabolite of 17α-hydroxyprogesterone.
Biochem/physiol Actions
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol (pregnanetriol) plays a role in the synthesis of adrenal corticoids. Levels of pregnanetriol are elevated in the urine of 21-hydroxylase deficiency and congenital adrenal hyperplasia (CAH) patients.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)