Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
209-789-8
MDL number:
eCl@ss:
32160703
assay
≥99%
form
powder
color
white
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12-
InChI key
CNVZJPUDSLNTQU-SEYXRHQNSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?