Przejdź do
P8865
L-Proline
Synonim(y):
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5300,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
34 460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
EC Number:
205-702-2
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
80810
MDL number:
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
mp
228 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
pharmaceutical (small molecule)
upstream processes
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
To request documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to the documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.
Application
L-Proline is a non-essential amino acid. Peptides bond to Proline, making it a useful building block for proteins. It can be used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
81709P0380P5607
L-Proline
SAFC
P8865
L-Proline
description
-
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
-
biological source
non-animal source
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
impurities
≤0.3% foreign amino acids, insoluble matter, passes filter test
impurities
L-Hydroxyproline, free
impurities
endotoxin, tested
assay
≥98.5%
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥99% (HPLC)
assay
98.5-101.0% dry basis
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
pharmaceutical (small molecule)
upstream processes
application(s)
-
application(s)
detection
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Proline
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)