Przejdź do
P8979
Finnpipette® pipette tips
Finntip 250 universal, sterile
Synonim(y):
Disposable Pipette Tips, Finnpipette Tips, Pipette Tips
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
rack of 96, pack of 960 ea (Racks)
Manufacturer/tradename:
Finn 9400263
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
yellow
sterility
sterile
feature
barrier: no
packaging
rack of 96, pack of 960 ea (Racks)
manufacturer/tradename
Finn 9400263
maximum volume
250 μL
volume range
0.5-250 μL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7049P9685P3049
description
Finntip 250 universal, sterile
description
Finntip 250 universal, non-sterile
description
Finntip 300, non-sterile
description
Finntip 250 Universal, non-sterile
manufacturer/tradename
Finn 9400263
manufacturer/tradename
Finn 9400260
manufacturer/tradename
Finn 9401250
manufacturer/tradename
Finn 9400230
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
yellow
material
yellow
material
orange
material
colorless
packaging
rack of 96, pack of 960 ea (Racks)
packaging
pack of 960 ea (Racks)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
maximum volume
250 μL
maximum volume
250 μL
maximum volume
300 μL
maximum volume
250 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)