Przejdź do
P9080
MilliShot® Gotowy roztwór penicyliny i streptomycyny
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
Penicylina-Streptomycyna, Pen-Strep
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 x 5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
159,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.76
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
yeast
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
shelf life
2 yr
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Roztwór penicyliny i streptomycyny, znany również jako Pen Strep, jest najczęściej stosowanym roztworem antybiotyku do hodowli komórek ssaków. Roztwór penicyliny i streptomycyny jest stosowany w celu utrzymania sterylnych warunków podczas hodowli komórek i wykazuje niewielki niekorzystny wpływ na hodowane komórki
Application
Penicylina-Streptomycyna jest stosowana do uzupełniania pożywek do hodowli komórkowych w celu kontroli skażenia bakteryjnego. Jest zalecana do stosowania w hodowlach komórkowych w stężeniu 10 ml/l. Roztwór penicyliny i streptomycyny był stosowany jako dodatek do różnych rodzajów pożywek, w tym do hodowli RGC (komórek zwojowych siatkówki), pożywki wzrostowej α-MEM (minimum essential medium), zmodyfikowanej pożywki Dulbecco Eagle'a (DMEM)/mieszanki składników odżywczych F-12 Ham, DMEM i DMEM/F-12 + GlutaMax.
Legal Information
MILLISHOT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4333P0781P4458
description
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin per mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
Solution Stabilized, with 5,000 units penicillin and 5mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
biological source
yeast
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)