Przejdź do
P9115
Protein Kinase A inhibitor fragment 14-22, myristoylated trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC), lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H98N20O12 · C2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
1321.50
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(N)=O
InChI
1S/C53H100N20O12.C2HF3O2/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-24-39(76)65-29-40(77)69-35(22-19-26-63-52(58)59)48(83)73-43(33(5)74)50(85)66-30-41(78)68-34(21-18-25-62-51(56)57)46(81)70-36(23-20-27-64-53(60)61)47(82)71-37(28-38(54)75)49(84)67-32(4)45(80)72-42(44(55)79)31(3)7-2;3-2(4,5)1(6)7/h31-37,42-43,74H,6-30H2,1-5H3,(H2,54,75)(H2,55,79)(H,65,76)(H,66,85)(H,67,84)(H,68,78)(H,69,77)(H,70,81)(H,71,82)(H,72,80)(H,73,83)(H4,56,57,62)(H4,58,59,63)(H4,60,61,64);(H,6,7)/t31-,32-,33+,34-,35-,36-,37-,42-,43-;/m0./s1
InChI key
DBHNUJXUTKVLID-UXBYPZMDSA-N
Gene Information
human ... PRKACA(5566)
mouse ... PRKACA(18747)
rat ... PRKACA(25636)
General description
Protein kinase A inhibitor fragment 14-22, myristoylated trifluoroacetate salt inhibits the protein kinase cAMP-activated catalytic subunit-α (PRKACA). The gene encoding it is localized on human chromosome 19p13.1.
Application
Protein kinase A inhibitor fragment 14-22, myristoylated trifluoroacetate salt has been used in cell culture for pharmaceutical inhibition and activation studies.
Biochem/physiol Actions
Mutations in the gene encoding protein kinase cAMP-activated catalytic subunit-α (PRKACA) have been associated with Cushing′s syndrome.
Cell permeable cAMP-dependent protein kinase (PKA) inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5511P7739P6062
description
≥90% (HPLC), lyophilized powder
description
≥0.8 units/μg protein, lyophilized powder
description
≥95% (HPLC), lyophilized powder
description
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
Gene Information
human ... PRKACA(5566)
mouse ... PRKACA(18747)
rat ... PRKACA(25636)
Gene Information
cow ... PRKACA(282322), PRKACB(282323)
Gene Information
human ... PKIA(5569)
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)