Przejdź do
P9129
5-Pregnen-3β-ol-20-one
≥98%
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one, Pregnenolone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-647-4
Beilstein/REAXYS Number:
2059026
MDL number:
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
ethanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
functional group
ketone
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
ORNBQBCIOKFOEO-QGVNFLHTSA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
Application
5-Pregnen-3β-ol-20-one is suitable for use:
  • as a substrate for 3β-HSD at a concentration of 1 μg/mL to study the time-dependent effect of reduced oxygen tension on 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD) activity
  • as a progestin precursor to study the effects of splenic macrophages on progestin secretion of luteal cells
  • in the testicular interstitial cell culture medium at a concentration of 15mg/mL
Biochem/physiol Actions
Testosterone production in rats occurs in Leydig cells of the testis via the Δ4 pathway. Cholesterol is first converted to pregnenolone, then to progesterone, and finally to testosterone. Pregnenolone is the key neurosteroid synthesized in steroidogenic glands. It is also present as a sulfate ester that serves as an antagonist of GABAergic neurons by interacting with γ-aminobutyric acid (GABA) receptor.
One of a small number of "neurosteroids," steroids synthesized in the brain rather than peripheral sources. Decreased levels of these neurosteroids has been implicated in rodent cognitive decline with age, but studies in humans have been contradictory.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700142PPHR2564P0543
description
≥98%
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥97%
assay
≥98%
assay
>99% (TLC)
assay
-
assay
≥97%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
functional group
ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
solubility
ethanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (with heat)
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
ambient
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)