Przejdź do
P9158
Pyridoxamine dihydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.11
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-357-6
Beilstein/REAXYS Number:
3632748
MDL number:
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
mol wt
Mw 241.11 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
224-226 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
InChI key
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Application
Use in mammalian cell culture as an alternative to pyridoxine or pyridoxal. Vitamin B6 is a required component of cell culture media. Historically, media have been supplemented with vitamin B6 in the aldehyde form, pyridoxal. While this is a biologically active form of vitamin B6, it is unstable in liquid media. When cells are able to utilize either pyridoxine and/or pyridoxamine, they are preferred supplement versus pyridoxal. A number of classical media are now offered with a choice between pyridoxal and pyridoxine as the vitamin A source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
545068P9380P4722
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
-
description
analytical standard, ≥98%
description
meets USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
assay
98.0-102.0% dry basis
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxamine dihydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)