Przejdź do
P9271
α-(4-Pyridyl N-oxide)-N-tert-butylnitrone
~95%
Synonim(y):
N-(4-Pyridylmethylene)-tert-butylamine N,N′-dioxide, N-tert-Butyl-α-(4-pyridyl)nitrone N′-oxide, POBN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-512-3
Beilstein/REAXYS Number:
1453764
MDL number:
Assay:
~95%
Form:
crystals
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
Quality Segment
form
crystals
mp
183-185 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(C)\[N+]([O-])=C/c1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-10(2,3)12(14)8-9-4-6-11(13)7-5-9/h4-8H,1-3H3/b12-8+
InChI key
RNRMWTCECDHNQU-XYOKQWHBSA-N
Application
Spin trap reagent used to measure ethanol oxidation to 1-hydroxyethyl radical (HER) which can bind to protein. Has also been used in studies of DNA methylation, iron-mediated polyunsaturated fatty acid peroxidation, and free-radical formation by Alzheimer β-amyloid peptide. The formation of hydroxyl radical in chondrocytes and cartilage has been detected using POBN.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21543080126B7263
description
~95%
description
99%
description
for ESR-spectroscopy
description
≥98% (GC)
assay
~95%
assay
99%
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
183-185 °C (lit.)
mp
183-185 °C (lit.)
mp
72-74 °C, 73-74 °C (lit.)
mp
73-74 °C (lit.)
form
crystals
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)