This product is not tested for molecular weight or chain length. However, historical data suggests a range of 300 - 4400 bases with a molecular weight range of 128,000 - 1,900,000 daltons, respectively.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Polyadenylic acid (poly-A) is used to evaluate binding on cationic liposomes doped with non-ionic nucleolipids. Poly-A is used in small molecule mRNA targeted drug development to evaluate the binding of potential therapeutic agents such as the Isoquinoline group of alkaloids.
Preparation Note
Prepared from ADP with polynucleotide phosphorylase
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description lyophilized, suitable for PCR, pkg of 100 mg | description Mw 40,000-150,000 |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form lyophilized | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What about the nucleotide length? How many mers of Adenine connected?
1 answer-
Helpful?
-
-
Which solvent is best for reconstituting poly A?
1 answer-
The product P9403 is soluble in water to 20 mg/ml.