Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 545,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 844,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
545,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
770 °C (lit.)
solubility
water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F))
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤3 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- as a component of Danieau medium and also used in the preparation of phosphate buffer saline
- in the preparation of electrolyte solution for electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry measurements
- as a component of HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid)-buffered Tyrode′s solution
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Molecular Biology, ≥99.0% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Molecular Biology Grade | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - | form crystalline solid | form - |
| solubility water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F)) | solubility - | solubility water: soluble | solubility - |
| assay ≥99.0% | assay - | assay ≥99% (silver nitrate titration) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade Molecular Biology | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade Molecular Biology | grade pharmaceutical primary standard |
| density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?