Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 248,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
248,00 zł
Nazwa produktu
Phenazine methosulfate,
form
powder
Quality Segment
λ
0.01 g/L in H2O, 1 cm path
UV absorption
λ: 387.5 nm Amax
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.C[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H11N2.CH4O4S/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14-11-7-3-5-9-13(11)15;1-5-6(2,3)4/h2-9H,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Phenazine methosulfate has been used:
- as a component of succinate dehydrogenase enzyme substrate solution
- to induce superoxide radical generation in red blood cell suspensions and to study its influence on RBC deformability
- as a component of complex II histochemistry media
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description ACS reagent, ≥99.0%, powder or crystals |
| form powder | form solid | form powder or crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| UV absorption λ: 387.5 nm Amax | UV absorption - | UV absorption - |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action DNA synthesis | interferes, cell membrane | interferes | mode of action - | mode of action - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?