Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 805,00 zł |
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
805,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:20
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description whole antiserum | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) indirect immunofluorescence: 1:20 | technique(s) indirect immunofluorescence: 1:20 | technique(s) quantitative precipitin assay: 3.2-4.8 mg/mL, indirect ELISA: 1:70,000 | technique(s) indirect immunofluorescence: 1:20 |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate | conjugate unconjugated | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Mouse IgG (whole molecule)–R-Phycoerythrin antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?