Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
buffered aqueous glycerol solution
Assay:
≥90%
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli K12
Mol wt:
~250 kDa
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli K12
assay
≥90%
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥50,000 units/mg protein
mol wt
~250 kDa
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PTPRB(5787)
General description
Protein tyrosine phosphatase, receptor type B (PTPRB), also known as vascular endothelial-protein-tyrosine phosphatase (VE-PTP), might have a role in remodeling of blood vessels and in angiogenesis. The gene encoding it is localized on human chromosome 12q15. It is also important for endothelial cell migration. The protein also controls the phosphorylation state of the angiopoietin receptor, Tie-2. PTPRB may modulate sodium channels by influencing the tyrosine phosphorylation status.
Biochem/physiol Actions
Dephosphorylates tyrosine proteins.
Physical form
solution in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCL, 3 mM DTT, 16 mM glutathione and 20% glycerol
Other Notes
One unit of PTP-β will hydrolyze 1.0 nanomole of p-nitrophenyl phosphate per min at 30 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥90%, recombinant, expressed in E. coli K12, GST-tagged, buffered aqueous glycerol solution, ≥50,000 units/mg protein | description from human, recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture |
| assay ≥90% | assay >97% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli K12 | recombinant expressed in NSO cells |
| form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized powder |
| mol wt ~250 kDa | mol wt - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?