Przejdź do
PCLDIL
Rozcieńczalnik B do znakowania komórek fagocytarnych
Distributed for Phanos Technologies
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 x 10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171500
eCl@ss:
32160701
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Application
Do stosowania jako rozcieńczalnik z fluorescencyjnymi barwnikami łączącymi komórki PKH26-PCL.
Other Notes
For additional technical details on PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Dyes including an extensive bibliography, please visit here.
Legal Information
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Distributed for Phanos Technologies, Inc.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)