Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 266,00 zł |
125 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 831,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solution
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Wzmacniacz transfekcji PEXBUFF zwiększa wydajność eksperymentów edycji genów RNP opartych na CRISPR. Dodany podczas przygotowywania RNP, PEXBUF zwiększa wydajność edycji.
Features and Benefits
- GRAS: ogólnie uważany za bezpieczny
- Zwiększa szybkość edycji genów
- Łatwe dodawanie przepływu pracy
- Współpracuje z różnymi edytorami opartymi na CAS9
Disclaimer
Ten produkt jest objęty PCT/US2022/079037 i jest sprzedawany wyłącznie do użytku badawczego. Komercyjne wykorzystanie wymaga licencji od Sigma-Aldrich. W przypadku pytań dotyczących licencji prosimy o kontakt pod adresem geneeditingip@milliporesigma.com.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for use in Gene Editing transfection experiments | description Western Blotting, immunodetection | description - | description - |
| form solution | form - | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?