This kit includes 3 tracers and 6 substrate tablets which are sufficient to perform 96 tests. One 1 x 8 stripwell 96 multiwell plate is supplied with each kit.
Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/261/301/pgr1bul.pdf
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
10171502
eCl@ss:
32040503
Storage temp.:
2-8°C
15 030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Abscisic Acid Immunoassay Detection Kit is used to quantitate the levels of abscisic acid (ABA) in plant tissues under normal and stress conditions. The plant growth regulator (PGR) enzyme immunoassay detection kit is a convenient test for the quantitative determination of plant hormones. The test utilizes monoclonal antibodies specific to the targeted hormones.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description Quantitate the levels of abscisic acid (ABA) in plant tissue | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| application(s) agriculture | application(s) - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, how many samples can one measure with the PGR1 kit? Thanks
1 answer-
Helpful?
-
-
Si potrebbe avere un pdf del protocollo del saggio del contenuto di ABA? Non riesco a vederlo dal sito.
1 answer-
The protocol for this item is available at the product page under the 'More Documents' tab in the DOCUMENTATION section. Please see the link below to review: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/261/301/pgr1bul.pdf