Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2180,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mL, western blot: 1:2,000-1:10000
accession no.
NP_002902.2
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
goat ... UPF1(5976)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1 | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution |
| biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone recombinant monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?