Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2100,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: 4-30 μg, flow cytometry: 1.5 μg, immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000, immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg, western blot: 1:2,000-1:10,000
accession no.
P04637
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... p53(7157)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description clone RM387, affinity purified immunoglobulin | description clone DO-1, purified from hybridoma cell culture | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| clone polyclonal | clone RM387, monoclonal | clone DO-1, monoclonal | clone 6O23, recombinant monoclonal |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| biological source rabbit | biological source - | biological source mouse | biological source rabbit (recombinant) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?