Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2100,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
flow cytometry: 0.03 μg, immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000, immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg, western blot: 1:1,000- 1:10,000
accession no.
P12004
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... PCNA(5111)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description - | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity bovine, canine, mouse, pig, human, rat |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| technique(s) immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000, flow cytometry: 0.03 μg, immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg, western blot: 1:1,000- 1:10,000 | technique(s) immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000, western blot: 1:5,000- 1:20,000, immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg | technique(s) - | technique(s) western blot: suitable, indirect ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rabbit anti-PCNA Antibody, Affinity Purified
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?