Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2370,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000, immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:1,000-1:5,000
accession no.
O14757
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... Chk1(1111)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description - |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human, rat |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information rabbit ... Chk1(1111) | Gene Information rabbit ... CDK1(983) | Gene Information human ... CHEK1(1111) | Gene Information human ... CHEK1(1111) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?