Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1760,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:2,000-1:10,000
accession no.
NP_002885.1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... CtIP(5932)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description clone 14-1, from mouse | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. |
| species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human | species reactivity human | species reactivity human |
| clone polyclonal | clone 14-1, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:2,000-1:10,000 | technique(s) western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:200- 1:500 | technique(s) immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000, immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?