Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2100,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:250- 1:2,000, immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
NP_003063.2
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... BRG1/SMARCA4(6597)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description - | description - |
| species reactivity mouse, human | species reactivity human, rat | species reactivity human | species reactivity rat, human, mouse |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form - |
| clone polyclonal | clone 20C3.2, recombinant monoclonal | clone polyclonal | clone monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Gene Information rabbit ... BRG1/SMARCA4(6597) | Gene Information - | Gene Information human ... SMARCA4(6597) | Gene Information human ... SMARCA4(6597) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?