Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2180,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100- 1:500, immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
NP_001269.3
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... IKK-alpha(1147)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description - | description clone 881H3, from mouse | description - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 881H3, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human | species reactivity mouse, human |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information rabbit ... IKK-alpha(1147) | Gene Information human ... CHUK(1147) | Gene Information human ... CHUK(1147) | Gene Information human ... CHUK(1147) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?