Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2180,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
AAA66475.1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... GSK3-beta(2932)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description - | description - | description - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone monoclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human, rat |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form affinity isolated antibody | antibody form - |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): 10 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000 | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 | technique(s) immunofluorescence: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000, immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100 | technique(s) western blot: 1:500-1:2000 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?