Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1760,00 zł
Nazwa produktu
Rabbit anti-ERK2 Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000, western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
NP_002736.3
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... ERK2(5594)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description - | description - |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity rat, mouse, human |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| technique(s) immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000, western blot: 1:2,000- 1:10,000 | technique(s) affinity binding assay: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000 | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000 |
| Gene Information rabbit ... ERK2(5594) | Gene Information human ... ERK2(5594) | Gene Information human ... MAPK1(5594) | Gene Information human ... MAPK1(5594) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rabbit anti-ERK2 Antibody, Affinity Purified
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?