Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2180,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000, immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
NP_004636.1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... Coilin(8161)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description ~1.5 mg/mL, clone pδ, purified from hybridoma cell culture | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description - |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody | antibody form - |
| clone polyclonal | clone pδ, monoclonal | clone polyclonal | clone 7Z4K1, monoclonal |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?