Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2130,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000, immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg, western blot: 1:500- 1:2,500
accession no.
NP_004765.2
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
goat ... CRSP1/TRAP220(5469)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description clone 2A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. |
| biological source goat | biological source mouse | biological source goat | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone 2A2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information goat ... CRSP1/TRAP220(5469) | Gene Information human ... MED1(5469) | Gene Information goat ... Sp1(6667) | Gene Information rabbit ... p400(57634) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?