Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2350,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1:1,000-1:5,000
accession no.
NP_002937.1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer33)
Gene Information
human ... RPA2(6118)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description ~2 mg/mL, clone 9H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description - |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human, monkey | species reactivity human, mouse |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| technique(s) western blot: 1:1,000-1:5,000 | technique(s) western blot: 1:2,000-1:10,000, immunocytochemistry: 1:500-1:5,000, immunohistochemistry: 1:500-1:2,000, immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa total cell extract, immunocytochemistry: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunofluorescence: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?