Przejdź do
PRS4543
Anti-IRGM (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IFL1, Anti-IRGM1, Anti-Immunity-related GTPase family, M, Anti-LRG-47, Anti-LRG47
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i), IF, IHC, WB
Citations:
-
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
predicted mol wt 20 kDa
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IRGM(345611)
Immunogen
a 17 amino acid peptide near the amino-terminus of the human IRGM.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Other Notes
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4543.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABC338SAB1305515SAB1305514
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 403CT8.5.5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 403CT8.5.5, crude ascites, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
crude ascites
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
UniProt accession no.
A1A4Y4
UniProt accession no.
A1A4Y4
UniProt accession no.
Q60766
UniProt accession no.
Q60766
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)