PRS4883
Synonim(y):
Anti-DISPB, Anti-Dispatched homolog 2
Właściwości
rabbit
unconjugated
affinity isolated antibody
primary antibodies
polyclonal
buffered aqueous solution
human, mouse, rat
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
A7MBM2
dry ice
−20°C
unmodified
human ... DISP2(85455)
Opis
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Nie widzisz odpowiedniej wersji?