Przejdź do
PZ0366
PD166326
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[[3-(hydroxymethyl)phenyl]amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PD 166326
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16Cl2N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.28
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41105101
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1N(C)C2=C(C=NC(NC3=CC=CC(CO)=C3)=N2)C=C1C4=C(Cl)C=CC=C4Cl
InChI
1S/C21H16Cl2N4O2/c1-27-19-13(9-15(20(27)29)18-16(22)6-3-7-17(18)23)10-24-21(26-19)25-14-5-2-4-12(8-14)11-28/h2-10,28H,11H2,1H3,(H,24,25,26)
InChI key
ZIQFYVPVJZEOFS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PD166326 is an ATP-competitive dual BCR-ABL and Src kinase inhibitor. In some studies it has been found to be more potent than imatinib with inhibition of cancer growth in the low nanomolar range or even picomolar range in various biological systems.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)