Przejdź do
Q2128
Quisqualic acid
L-glutamate agonist, powder
Synonim(y):
β-(3,5-Dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)-L-alanine, 3-(3,5-Dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)-L-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
1249,50 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.13
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1078734
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Quisqualic acid, powder
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
ethanol: <0.17 mg/mL, H2O: 0.5 mg/mL, 0.1 M HCl: 1.4 mg/mL, 1 M NH4OH: 20 mg/mL, organic solvents: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O5/c6-2(3(9)10)1-8-4(11)7-5(12)13-8/h2H,1,6H2,(H,9,10)(H,7,11,12)/t2-/m0/s1
InChI key
ASNFTDCKZKHJSW-REOHCLBHSA-N
General description
Quisqualate/ Quisqualic acid is obtained from the fruits and seeds of Quisqualis chinensis. It is an agonist at two subsets of excitatory amino acid receptors metabotropic receptors that indirectly mediate calcium mobilization from intracellular stores and, ionotropic receptors that directly control membrane channels. L-quisqualic acid is an agonist of the neurotransmitter L-glutamate.
Application
Quisqualic acid has also been used as a group I metabotropic receptor agonist in neurons.
Quisqualic acid has been used to test ligand-gated receptors in spiral ganglion neurons.
Biochem/physiol Actions
Active enantiomer of quisqualic acid; excitatory amino acid at glutamate receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3519S362685630
Skwalen certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3519
Skwalen
description
powder
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
≥98%, liquid
description
technical, ≥90% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
liquid
form
liquid
Gene Information
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white to off-white
color
-
color
light yellow
color
-
solubility
ethanol: <0.17 mg/mL, 1 M NH4OH: 20 mg/mL, 0.1 M HCl: 1.4 mg/mL, H2O: 0.5 mg/mL, organic solvents: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)