Przejdź do
R0260
BamH I from Bacillus amyloliquefaciens H
Restriction Enzyme
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160701
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
10,000 units/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
BamHI is a DNA restriction endonuclease that is used in molecular biology applications to cleave DNA at the recognition sequence 5′-G/GATCC-3′ to generate 5′-cohesive termini.
Biochem/physiol Actions
Recognition sequence: 5′-G/GATCC-3′
Cutting results: a 2-10-fold Bam HI overdigestion of 1 μg λ DNA substrate results in 100% cutting
Heat inactivation: 60 °C for 15 minutes.
Star activity: To prevent star activity, avoid suboptimal reaction conditions containing low salt concentration, high glycerol (>5%) and high pH 8.0.
Physical form
Solution in 10 mM Tris-HCl, pH 7.4 , 1 mM EDTA, 1mM dithioerythritol, 300 mM KCl, 0.01% Polydocanol (v/v), 50% glycerol (v/v), at 4°C
Other Notes
Supplied with 10x Restriction Enzyme Buffer SB (B8781).
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)