Przejdź do
R2883
Microcentrifuge tube rack, rectangular
6 x 12 1.5ml tubes, white
Synonim(y):
tube holder, 188410000, F18841-0000, test tube rack, tube organizer, tube storage
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18841-0000
Feature:
6 x 12 1.5ml tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
feature
6 x 12 1.5ml tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18841-0000
L × W × H
9 1/8 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
color
white
General description
Stackable racks hold 72 tubes in a 6 × 12 array.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BR780605R3258BAF189900000
description
6 x 12 1.5ml tubes, white
description
Holds 20 x 1.5 mL tubes
description
Holds 90 x 13 mm tubes, 6 × 15 array
description
Holds 60 x 72 mm plates, white polypropylene
feature
6 x 12 1.5ml tubes
feature
Holds 20 x 1.5 mL tubes
feature
Holds 90 x 13 mm tubes, 6 × 15 array
feature
Holds 60 x 72 mm plates
manufacturer/tradename
Bel-Art F18841-0000
manufacturer/tradename
BRAND 780605
manufacturer/tradename
Bel-Art F18746-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18990-0000
material
polypropylene
material
-
material
-
material
white polypropylene
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
color
white
color
-
color
-
color
-
L × W × H
9 1/8 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)