Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H33N3O4 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32039290
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ranolazine dihydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
mp
222-229.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble ≥10 mg/mL
originator
Gilead
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccccc1OCC(O)CN2CCN(CC2)CC(=O)Nc3c(C)cccc3C
InChI
1S/C24H33N3O4.2ClH/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3;;/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29);2*1H
InChI key
RJNSNFZXAZXOFX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SCN4A(6329), SCN5A(6331)
Application
Ranolazine dihydrochloride has been used:
- as a low Torsades-de-pointes (TdP) risk drug to study its effects on QTc prolongation, electrocardiographic (PR and QRS) intervals in dog cardiovascular model
- as a partial fatty acid oxidation (FAO) inhibitor to study its effects on glioblastoma cells
- as a late sodium(Na+)-current (INaL) inhibitor to study its effects on atrial tachycardia in rabbit heart
Biochem/physiol Actions
Ranolazine is a derivative of anti-ischemic piperazine and acts as sodium (Na+)-current inhibitor. It has the potential to treat diastolic heart failure and helps in ameliorating myocardial diastolic function.
pFOX (partial fatty acid oxidation) inhibitor, a new class of anti-anginal drugs, which inhibit fatty acid beta-oxidation and activates pyruvate dehydrogenase, thereby diverting the heart′s energy source from lipids to glucose, which requires less oxygen and helps maintain myocardiac function at times of ischemia
Features and Benefits
This compound was developed by Gilead. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?