Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 168,00 zł |
Informacje o tej pozycji
168,00 zł
material
polyketone
feature
Holds 40 x 20-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0120
L × W × H
250 mm × 102 mm × 83 mm
color
orange
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description orange, Holds 40 x 20-mm tubes | description Holds 40 x 25-mm tubes, orange | description Holds 40 x 20-mm tubes, yellow | description Holds 40 x 20-mm tubes, red |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0120 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0125 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0220 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0520 |
| feature Holds 40 x 20-mm tubes | feature Holds 40 x 25-mm tubes | feature Holds 40 x 20-mm tubes | feature Holds 40 x 20-mm tubes |
| material polyketone | material polyketone | material polyketone | material polyketone |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W × H 250 mm × 102 mm × 83 mm | L × W × H 300 mm × 121 mm × 92 mm | L × W × H 250 mm × 102 mm × 83 mm | L × W × H 250 mm × 102 mm × 83 mm |
| color orange | color orange | color yellow | color red |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire™ full racks, polyketone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?