Przejdź do
R7630
D-(+)-Raffinose pentahydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose, Melitriose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O16 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.51
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-146-9
Beilstein/REAXYS Number:
99541
MDL number:
eCl@ss:
38080301
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
cotton seeds
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
Application
D-(+)-Raffinose pentahydrate has been used as a cryoprotectant for Caudal epididymis and zebrafish sperm.
Biochem/physiol Actions
Raffinose is a galactosyl-glucosyl-fructosyl trisaccharide, which belongs to the family of oligosaccharides. It is hydrolyzed to D-galactose and sucrose by D-galactosidase. Raffinose is extracted from beet sugar molasses, cottonseed meal and seeds of food legumes. It has cell proliferative and anti-oxidative properties. Raffinose improves immune response and also has healing property.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R051495068FLUH99C7D79C
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥98% (HPLC), BioXtra
description
analytical standard
description
-
assay
≥98.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
biological source
cotton seeds
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Raffinose pentahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)